材料
316L stainless steel component(s) (structural)
品質等級
製造商/商標名
Viresolve®
長度 × 寬度 × 高度
135 cm (53 in.) × 61 cm (24 in.) × 56 cm (22 in.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Viresolve® Magnus夹具专用于大容量液体处理。Viresolve® Pro Magnus支架设计用于运行Viresolve® Pro装置。无产品接触,也无需清洁验证。该夹具VPMH105000可容纳1-5个单元
特點和優勢
- 手动液压方式轻松夹持装置
- 竖直安装,占地面积达到最小,使用更加方便(一放一夹即可使用)
法律資訊
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany