主要文件
VPMSKITNB9
Millipore
Viresolve® Pro Shield Micro除病毒预过滤器套件
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield, Micro kit, filtration area 3.1 cm²
别名:
Viresolve® Pro Shield
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031690
物料
molded polypropylene component(s)
polyethersulfone membrane
white device (magenta band)
质量水平
制造商/商品名称
Viresolve®
参数
3.5 bar max. inlet pressure (50 psig)
4.1 bar max. pressure (60 psid) at 25 °C (Samples were integral based on an Air/ Water Diffusion Test, before and after a forward stress.)
高度 × 直径
3.83 cm (1.51 in.) × 3.07 cm (1.21 in.)
高度
3.83 cm (1.51 in.)
直径
3.07 cm (1.21 in.)
过滤面积
3.1 cm2
杂质
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
配件
female Luer-Lok® inlet (inlet and vent)
female Luer inlet fitting
male Luer outlet (Slip)
male Luer outlet fitting
应用
(Process development studies, Viral clearance evaluations)
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Viresolve Pro PD套件非常适合执行评估、优化和扩大化研究。每组套件包含一个膜层组合的9个Micro器件*、一份用户指南和质量证书。通风口可以防止设备内部产生气锁。
* Viresolve Pro滤器内置两层滤膜。每件Viresolve Pro Shield Micro除病毒预过滤器采用泡罩包装,并标记装置批次和顶层膜批次/卷数。
特点和优势
  • 用于工艺开发、优化和验证研究的小规模装置
  • 基于滤膜的吸附型预过滤器,去除蛋白聚集体等杂质
  • 每套9个(同一滤膜批号)
其他说明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
制备说明
本品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维脱落”过滤器标准的材料制造。
分析说明
TOC/电导率
灭菌和50 L/m²受控水冲洗后,按USP <64>检测,样品TOC小于500 ppb,按USP <64>检测,电导率小于1.3 µS/cm。
法律信息
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
相关内容
Learn more on mAb downstream processing, and how virus filtration contributes to viral clearance targets. Find virus filtration products to maximize viral safety.