主要文件
UC0E01
Sigma-Aldrich
UCOE® 单表达嘌呤霉素载体集
别名:
UCOE Mammalian Protein Expression Vectors, UCOE Mammalian Protein Expression Plasmids, Ubiquitous Chromatin Opening Element , UCOE01
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106621
eCl@ss:
34360190
NACRES:
NA.51
運輸包裝
dry ice
品質等級
一般說明
普遍存在的染色质开放元件(UCOE)技术在重组哺乳动物蛋白表达方面提供了重大进展。与传统载体不同,含UCOE的载体具有简化分离表达高水平重组蛋白的细胞系克隆过程的能力。UCOE序列通过将染色质结构改变为抵消表观遗传介导的(例如DNA甲基化)沉默的转录允许状态来促进连接基因的可再现和稳定的高水平表达。
CET 1019 HS-puro-SceI是一种哺乳动物表达质粒载体,包含小鼠Rps3 UCOE,位于强大人类巨细胞病毒(hCMV)立即早期启动子-增强子元件的上游。
CET 1019 AS-puro-SceI是一种哺乳动物表达质粒载体,包含鼠Rps3 UCOE,位于豚鼠CMV(gpCMV)启动子-增强子元件的上游。
CET 1019 HS-puro-SceI和CET 1019 AS-puro-SceI载体具有以下特征:
  • UCOE-CMV组合下游的多个克隆位点,包含独特的限制酶位点,可以轻松插入任何目标基因(cDNA或基因组)
  • 来自位于多克隆位点下游的SV40早期区域的聚腺苷酸化元件,用于适当的mRNA 3末端形成
  • 用于选择稳定转染的哺乳动物细胞的嘌呤霉素抗生素抗性基因
  • 一种β-内酰胺酶基因,用于在氨苄青霉素存在下在转化的原核细胞中进行质粒选择和繁殖
  • 一个I-SceI归巢限制性核酸内切酶位点,用于在转染到哺乳动物细胞之前线性化构建体,其有利于通过预先产生的游离DNA末端整合到靶细胞基因组中,从而保留UCOE-CMV-转基因盒的完整性
本产品仅可在本产品标签许可下销售给学术机构或非营利性实体。有关专利UCOE技术商业许可的信息,请联系[email protected]
應用
普遍存在的染色质开放元件(UCOE)技术通过消除表观遗传相关的基因沉默,在重组哺乳动物蛋白表达中提供了重大进展。
研究子类别
全部
研究类别
普通细胞生物学
全部
成分
1)10μg CET 1019 HS-puro-SceI(+)载体(CS221296)
2)10μg CET 1019 AS-puro-SceI(+)载体(CS221284)
3)10μg SC HS-puro(-)载体(CS221286)
4)10μg SC AS-puro(-)载体(CS221287)
儲存和穩定性
质粒应保存于-20℃。应避免反复冻融循环。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
法律資訊
UCOE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
访问文档库
Fang Zhang et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 18(9), 1640-1649 (2010-07-01)
DNA methylation may restrict the activity of gene transfer vectors due to inadvertent silencing. In P19 embryonic carcinoma cells in vitro, we found that transgene expression regulated by the SFFV LTR and EF1 alpha promoter declined rapidly within 16 days
Michael Antoniou et al.
Genomics, 82(3), 269-279 (2003-08-09)
The genetic elements that are responsible for establishing a transcriptionally competent, open chromatin structure at a region of the genome that consists only of ubiquitously expressed, housekeeping genes are currently unknown. We demonstrate for the first time through functional analysis