主要文件
TX1275
Supelco
三氟乙酸
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
别名:
TFA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3COOH
CAS号:
分子量:
114.02
Beilstein:
742035
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
200-929-3
agency:
meets USP/NF
pH值:
1 (10 g/L in H2O)
agency
meets USP/NF
品質等級
蒸汽密度
3.9 (vs air)
蒸汽壓力
97.5 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.5%
形狀
liquid
雜質
≤0.3% Water (H2O)
顏色
APHA: ≤30
折射率
n20/D 1.3 (lit.)
pH值
1 (10 g/L in H2O)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
溶解度
soluble 10 g/mL
密度
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI 密鑰
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
分析報告
Assay: 99.5% min
Color (APHA): 30 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 0.3% max
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2