文件
TU-1L-BK
Millipore
抗E(克隆号MS-16/MS-21/MS-63),血型鉴定试剂
BIOSCOT Anti-e from the clone MS-16/MS-21/MS-63, Human IgM, Blood Grouping Reagent
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116102
NACRES:
NA.41
生物源
human
品質等級
抗體表格
unpurified
無性繁殖
MS-16/MS-21/MS-63, monoclonal
形狀
liquid
包裝
pkg of 1 L
製造商/商標名
BIOSCOT
濃度
15-30 mg/mL protein (Total Protein Range)
技術
agglutination assay: suitable
pH值
7.1-7.3
同型
IgM
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
含0.1% (w/v)叠氮钠
通过0.22μm终端过滤器过滤
保质期:30个月(从过滤日期开始计算)
成品符合欧盟体外诊断指令附录IV要求,支持CE注册。
限体外诊断使用
應用
大瓶装
用于试管法、玻片法、微量板法、凝胶微柱法
法律資訊
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2