API 家族
vancomycin
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
−20°C
一般說明
盐酸万古霉素是一种万古霉素的盐酸盐或多种这类盐酸盐的混合物。万古霉素来源于东方链霉菌(Streptomyces orientalis)。
盐酸万古霉素(USP标准品)的规格和详细说明均如药典颁发机构所示。所有为支持本产品而提供的信息,包括MSDS和任何产品信息小册子,均在药典颁发机构授权下制定和发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
盐酸万古霉素(USP标准品)的规格和详细说明均如药典颁发机构所示。所有为支持本产品而提供的信息,包括MSDS和任何产品信息小册子,均在药典颁发机构授权下制定和发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
Vancomycin hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
- Vancomycin Hydrochloride Capsules
- Vancomycin Hydrochloride for Injection
- Vancomycin Hydrochloride for Oral Solution
- Vancomycin Injection
- Vancomycin
包裝
4瓶,每瓶含有99,300 mcg的万古霉素活性
其他說明
该产品是美国药典生物制品计划的一部分。
可能适用相应的销售限制。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
Vancomycin Hydrochloride for Injection
United States Pharmacopeia, 35(4), 4588-4588 (2020)
Vancomycin
United States Pharmacopeia, 44(5), 4583-4583 (2020)
Vancomycin Hydrochloride for Oral Solution
United States Pharmacopeia, 30(1), 4590-4590 (2013)
Vancomycin Hydrochloride
United States Pharmacopeia, 35(4), 4586-4586 (2020)
Vancomycin Injection
United States Pharmacopeia, 27(4), 4585-4585 (2022)
相关内容
提供适用USP-NF各论的全面标化的一级标准物质,可用于检验药物成分和剂型、药用辅料、食品和膳食补充剂。
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.