主要文件
TT-10L-BK
Millipore
单克隆对照
BIOSCOT Monoclonal Control
别名:
Monoclonal Control
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116102
NACRES:
NA.47
抗体形式
unpurified
质量水平
克隆
monoclonal
表单
liquid
包装
pkg of 10 L
浓度
35-55 mg/mL protein (Total Protein Range)
技术
agglutination assay: suitable
pH值(酸碱度)
7.1-7.3
运输
ambient
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
含0.1% (w/v)叠氮钠
通过0.22μm终端过滤器过滤
保质期:48个月(从过滤日期起算)。
成品符合EU IVD指令附录IV要求,支持CE注册。
仅供体外诊断使用
应用
大瓶装
用于试管法、玻片法和微量板法
法律信息
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3