Merck
所有图片(5)
主要文件
SYMBCHI01
Millipore
Steritest® Symbio通信集线器支架
For isolators, for use with Steritest® Symbio Pump
别名:
集线器支座
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151818
NACRES:
NB.79
物料
stainless steel (epoxy paint)
Agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
包装
pkg of 1 unit
制造商/商品名称
Steritest®
输入
pharmaceutical(s)
应用
pharmaceutical
sterility testing
相容性
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio Pump
运输
ambient
一般描述
隔离器的Steritest® Symbio通信集线器支架是一个配件,允许在隔离器台下附加Steritest® Symbio泵通信集线器:左、右、中。深度也可以调整。
应用
用于隔离器的Steritest® Symbio通信集线器支架是一个配件,可简化您的工作流程并在无菌测试期间提高安全性。
法律信息
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany