主要文件
SVGLA47FH3
Millipore
Durapore® 0.22 µm,OptiScale®囊式
OptiScale® 47, filtration area 17.7 cm2
别名:
Optiscale Durapore 0.22 μm 3/4 in. TC-1/4 in. HB
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031610
NACRES:
NB.24
物料
PVDF membrane
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polypropylene support
质量水平
管理合规性
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
无菌性
non-sterile
灭菌适用性
autoclavable compatible
产品线
OptiScale® 47
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
OptiScale®
参数
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
技术
sterile filtration: suitable
长度
8.2 cm (3.24 in.)
直径
6.9 cm (2.7 in.)
过滤面积
17.7 cm2
入口接头直径
3/4 in.
出口接头直径
1/4 in.
杂质
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
基质
Durapore®
孔径
0.22 μm
输入
sample type liquid
泡点
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
配件
inlet sanitary flange
outlet hose barb
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and 6 mm (1/4 in.) Hose Barb Outlet)
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
设备配置:胶囊
其他说明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:细菌
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:蛋白纯化
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见OPTISCALE®-25用户手册的安装和润湿部分
  • 存储声明:参见OPTISCALE®-25用户手册
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
制备说明
灭菌方法
在 126 °C下进行 60 分钟的 3 个高压灭菌循环
分析说明
用水冲洗 ≥100 mL 后,将满足 USP 可氧化物质测试要求
法律信息
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany