特點
A unique purification pak to product RO water directly from tap water
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
SmartPak®
相容性
for use with RiOs™
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
SmartPak® RO 3纯化套件与RIOs™ 3系统一起使用。
應用
该套件去除了各种污染物(有机物、离子、颗粒...)
特點和優勢
原装耗材,用于更换SPR00S001 - SmartPak® RO 3纯化套件。
法律資訊
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMARTPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany