特点
A unique purification pak to produce DI water directly from tap water
包装
pkg of 1 unit
制造商/商品名称
SmartPak®
电阻率
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
相容性
for use with RiOs-DI® UV
for use with RiOs-DI®
for use with RiOs-DI® Clinical
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
SmartPak® RODI纯化套件结合了反渗透和离子交换的纯化步骤,以生产2型纯水。
与RiOs-DI® 水净化系统一起使用。
与RiOs-DI® 水净化系统一起使用。
应用
该套件去除了各种污染物(有机物、离子、颗粒...)
特点和优势
- 原装耗材,用于替换SPR00SIA2-SmartPak®纯化套件。
- 可靠且价格合理的2型纯水溶液。
- 轻松的维护:轻松的安装和更换。
- 在线提供质量证书。
法律信息
RIOS-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMARTPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany