主要文件
SMWP0190R
Millipore
MCE膜过滤器,孔径5.0 μm
MF-Millipore, 19 mm x 42 mm for cytology, hydrophilic
别名:
MF-Millipore 膜过滤装置, 孔径5 µm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
物料
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
质量水平
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
MF-Millipore
Millipore
参数
32 L/min-cm2 air flow rate
580 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
直径
19 mm
过滤器长度 × 宽度
1.9 cm × 4.2 cm
厚度
135 μm
重量萃取物
6%
折射率
n/D 1.495
基质
MF-Millipore
孔径
5.0 μm pore size
84 % porosity
容量
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
泡点
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
MF-Millipore 滤膜由纤维素醋酸酯和纤维素硝酸酯的生物惰性混合物制成,被广泛用于分析和研究应用。
不含 Triton 表面活性剂的 MF-Millipore 滤膜与标准 MF-Millipore 过滤器相比,湿润剂含量极少,并且水可萃取物含量较低。
特点 & 优势:
-用于生物学和环境监测应用的多功能滤膜
-具有各种孔径,黑色或白色,有或没有网格的表面
-可与环氧乙烷、伽马射线和高压灭菌方法相容
滤器编码:SMWP
应用
  • 液体收集罐的质量控制
  • 液体监测
  • 颗粒收集
  • 微塑料分析
法律信息
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3