材料
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
無菌
non-sterile
產品線
Millex®
特點
holdup volume< 10 μL
hydrophilic
製造商/商標名
Millex®
參數
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
高度
19.7 mm
直徑
4 mm
過濾面積
0.1 cm2
容積
1 mL
孔徑
0.45 μm
輸入
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip
運輸包裝
ambient
一般說明
•溶出物含量最低,优化UHPLC和LC-MS等灵敏分析的背景水平、
• 可过滤含蛋白质的溶液以及水溶液或有机溶液
•提供 0.20 µm和0.45 µm 的孔径和三种直径,以满足您的应用需求
提供多种包装尺寸:
以NS(-------NS)结尾的SKU:50个/包
以 NL(------- NL)结尾的SKU:100个/包
以 NB(-------NB)结尾的SKU:250个/包
以NK(-------NK)结尾的SKU:1000个/包
SLCRT13NL:100个/包这些针头式过滤器有一个管出口
应用:
UHPLC、HPLC和质谱分析之前的样品过滤;溶剂过滤;水溶液和有机溶液的澄清
包裝
規格
外觀
法律資訊
其他客户在看
商品
Millex® 亲水性 PTFE 针头式过滤器具有广泛的化学相容性,并经过 HPLC 认证,确保低可萃取物含量。稳健的性能,让这款过滤器可自如应对各种样品,杜绝膜故障或样品污染风险。
The possible causes and potential remedies for challenges encountered as a result of blocking, washing, antibody incubation, and detection/exposure of Western blots
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.