主要文件
SLFHX13TL
Millipore
Millex疏水PTFE针式过滤器
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile
别名:
0.45 μm PTFE针式过滤器, Fluoropore® PTFE针式过滤器, Millex-LG针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
材料
PTFE membrane
polypropylene housing
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
Millex
特點
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophobic
製造商/商標名
Millex
參數
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
高度
48 mm
直徑
13 mm
過濾面積
0.8 cm2
容積
10 mL
顏色
red
基質
Fluoropore®
孔徑
0.45 μm
輸入
sample type mild organic solution(s)
sample type organic solution(s)
起泡點
≥0.6 bar, air with water at 23 °C
接頭
female Luer-Lok® inlet
outlet tube
運輸包裝
ambient
一般說明
带有疏水性 Fluoropore(PTFE)膜的未灭菌 Millex 针头式过滤器概述:
•非常适合在有机溶剂中过滤样品,也可用在排气应用中防止大气水分的回流。
•广泛的化学相容性和对有机溶液优异的耐溶剂性
•提供0.20 µm、0.45 µm和5.0 µm的孔径和三种直径,以满足您的应用需求
• 外壳由低萃取性、高密度聚乙烯(HDPE)或聚丙烯制成。
提供多种包装尺寸:
以NS(-------NS)结尾的SKU:50个/包
以 NL(------- NL)结尾的SKU:100个/包
以 TL(------- TL)结尾的SKU:100个/包这些针头式过滤器有一个管出口
以 NB(------- Nb)结尾的 SKU:250个/包
以NK(-------NK)结尾的SKU:1000个/包
应用:
对有机溶液去除细小微粒和进行澄清,通风过滤,气体除菌
規格
仅供一般实验室使用
法律資訊
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany