文件
SLLGH13
Millipore
Millex®亲水PTFE针式过滤器
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, non-sterile
别名:
0.2 μm PTFE针式过滤器, Millex-LG针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
材料
PTFE membrane
high-density polyethylene
high-density polyethylene housing
無菌
non-sterile
產品線
Millex®
特點
holdup volume< 25 μL (after air purge)
hydrophilic
製造商/商標名
Millex®
參數
45 °C max. temp.
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
技術
analytical sample preparation: suitable
高度
21.1 mm
直徑
13 mm
過濾面積
0.65 cm2
容積
10 mL
孔徑
0.2 μm pore size
輸入
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
運輸包裝
ambient
一般說明
SLLGX13NL替代SLLGH13NL
SLLGX13NK替代SLLGH13NK
过滤器代码:LG
規格
仅供一般实验室使用
法律資訊
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.