主要文件
SLLGC13NL
Millipore
Millex亲水PTFE针式过滤器
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, non-sterile
别名:
0.2 μm PTFE针式过滤器, Millex-LG针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
材料
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
Millex
特點
holdup volume< 25 μL
hydrophilic
製造商/商標名
Millex
參數
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
技術
analytical sample preparation: suitable
ion chromatography: suitable
高度
21.1 mm
直徑
13 mm
過濾面積
0.65 cm2
容積
10 mL
孔徑
0.2 μm
輸入
sample type organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
運輸包裝
ambient
一般說明
滤器编码:LG
非无菌IC Millex 针头式过滤器概述:
•经离子色谱认证
• 亲水性PTFE膜有0.20 µm和0.45 µm孔径和两种直径,以满足您的应用需求。
•低浓度的IC浸提物,优化了灵敏IC分析中的背景水平
• 与水溶液和有机溶液相容,为实验室提供了广泛的化学相容性和灵活性
SKU和包装尺寸
SLLGC13NL:0.2 µm亲水性PTFE,13mm,100个/包
SLLGC25NS:0.2 µm亲水性PTFE,25mm,50个/包
SLLHC13NL:0.45 µm亲水性PTFE,13mm,100个/包
SLLHC25NS:0.45 µm亲水性PTFE,25mm,50个/包
应用:
离子色谱法
包裝
非无菌
規格
仅供一般实验室使用
外觀
色码:天然色入口/天然色出口
法律資訊
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
访问文档库
商品
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.