材料
PTFE membrane
glass fiber prefilter
high-density polyethylene housing
品質等級
描述
0.45 µm pore size, 25 mm diameter, Millex-LCR hydrophilic PTFE membrane with glass fiber prefilter, domed housing
無菌
non-sterile
產品線
Millex™
特點
holdup volume 0.25 mL
hydrophilic
製造商/商標名
Millex™
參數
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
技術
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
高度
21 mm
直徑
25 mm
過濾面積
3.9 cm2
容積
100 mL
孔徑
0.45 μm
輸入
sample type organic solution(s)
particle-laden solution(s)
sample type aqueous solution(s)
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
運輸包裝
ambient
一般說明
•HPF Millex包括两种不同的介质:用于去除较大的颗粒的带刻度的玻璃纤维预滤器(10.0至0.7 µm);以及用于精细过滤的0.20或0.45 µm的膜滤器
• 与不带预过滤介质的标准过滤器相比,吞吐量显着提高,尤其是在过滤含颗粒溶液时
• 适用于手动或自动使用
•低提取聚乙烯外壳
提供3种包装尺寸:
以NS(-------NS)结尾的SKU:50个/包
以NK(-------NK)结尾的SKU:1000个/包
以NZ(-------NZ)结尾的SKU:200包预装在8个管中,每管25个。
应用:
药物溶解测试,自动化样品制备,澄清微粒含量高的溶液
規格
法律資訊
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13
商品
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.
了解膜滤器和膜选择注意事项,包括化学相容性、孔径和 MWCO、结合和光学特性,以及用于蛋白质和小分子分析物样品制备、HPLC、LC-MS 和其他分析的可萃取物。
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.