主要文件
SLAP02550
Millipore
Millex玻璃纤维针式过滤器
pore size 2.0 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
别名:
2.0 μm玻璃纤维针式过滤器, Millex-AP针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物料
PVC housing
glass fiber membrane
质量水平
无菌性
non-sterile
产品线
Millex
特点
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
制造商/商品名称
Millex
参数
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
技术
analytical sample preparation: suitable
prefiltration: suitable
高度
25 mm
直径
25 mm
过滤面积
3.9 cm2
体积
100 mL
孔径
2.0 μm
输入
sample type organic solution(s)
tissue culture medium
sample type aqueous solution(s)
particle-laden solution(s)
配件
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
运输
ambient
相关类别
一般描述
滤器编码:AP20
配有MCE膜的非无菌Millex 针头式过滤器概述:
•亲水性混合纤维素酯(MCE)膜的孔径为0.22 µm、0.45 µm和0.80 µm,以满足您的应用需求
• 外壳由低可提取性聚偏二氯乙烯(PVC)制成。
SKU和包装尺寸
SLAA025NB:0.80 µm混合纤维素酯,25mm,250个/包
SLAA025NK:0.80 µm混合纤维素酯,25mm,1000个/包
SLGS02510:0.22 µm混合纤维素酯,25mm,1000个/包
SLGS025NB:0.22 µm混合纤维素酯,25mm,250个/包
SLHA02510:0.45 µm混合纤维素酯,25mm,1000个/包
SLHA025NB:0.45 µm混合纤维素酯,25mm,250个/包
SLAP02550:玻璃纤维,25mm,50个/包
应用:
水溶液澄清,一般实验室过滤
包装
非无菌
产品规格
仅供一般实验室使用
外形
色码:天然色入口/天然色出口
制备说明
灭菌方法
可高压灭菌
法律信息
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
访问文档库
商品
Photometric assessment of bromate in drinking water samples using Spectroquant® photometer and test kits, along with 3,3'-dimethylnaphthidine and potassium iodide.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.