方案
≥98% (H-NMR)
≥98% (HPLC)
≥98% (LC/MS)
≥98% (elemental analysis)
技术
cell based assay: suitable
检测方法
fluorometric
相关类别
一般描述
RNA G四链体是富含鸟嘌呤的RNA自组装形成的四联体堆积。蛋白编码(mRNA)和非编码(ncRNA)转录本都会出现这一结构。不断有证据表明,RNA G四联体在不同的生物学功能中发挥作用:端粒延长、DNA重组、转录、RNA转录后机制(前体mRNA加工、mRNA周转、寻靶和翻译)。还与多种人类疾病有关。
BioTracker<TMSYMBOL></TMSYMBOL> QUMA-1 RNA G-四链体活细胞染料(QUMA-1)是红色荧光探针,可用于研究RNA G-四联体的动态(折叠和去折叠)和移动。 QUMA-1是一种可逆染料,与G-四链体结合后发光,去折叠后停止。QUMA-1对RNA G-四链体具有高特异性,不会结合DNA、双链RNA、单链RNA或其他RNA结构。QUMA-1也可用于研究RNA与蛋白质的相互作用。
光谱学性质
吸光度:555 nm
发射:660 nm
BioTracker<TMSYMBOL></TMSYMBOL> QUMA-1 RNA G-四链体活细胞染料(QUMA-1)是红色荧光探针,可用于研究RNA G-四联体的动态(折叠和去折叠)和移动。 QUMA-1是一种可逆染料,与G-四链体结合后发光,去折叠后停止。QUMA-1对RNA G-四链体具有高特异性,不会结合DNA、双链RNA、单链RNA或其他RNA结构。QUMA-1也可用于研究RNA与蛋白质的相互作用。
光谱学性质
吸光度:555 nm
发射:660 nm
应用
活细胞荧光成像
研究子类别
活细胞染料
活细胞染料
研究类别
细胞成像
microRNA
RNA代谢&蛋白结合
细胞成像
microRNA
RNA代谢&蛋白结合
红色荧光探针,可跟踪活细胞中的RNA G四联体动态,例如,折叠和去折叠。
质量
纯度: ≥ 通过HNMR、LC-MS和HPLC以及元素分析确认为98%
摩尔质量:628.17 g/mol
摩尔质量:628.17 g/mol
外形
冻干
储存及稳定性
在-20°C下储存BioTracker QUMA-1 RNA G四链体活细胞染料,干燥并避光
注意:打开小瓶前,短暂离心小瓶以收集小瓶底部的内容物。
注意:打开小瓶前,短暂离心小瓶以收集小瓶底部的内容物。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Xiu-Cai Chen et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(17), 4702-4706 (2018-02-18)
Because of the absence of methods for tracking RNA G-quadruplex dynamics, especially the folding and unfolding of this attractive structure in live cells, understanding of the biological roles of RNA G-quadruplexes is so far limited. Herein, we report a new