SCT047
BioTracker胱氨酸-FITC活细胞染料
Live cell imaging dye that measures cystine uptake at the single cell level used to detect glutathione (GSH) synthesis, reactive oxygen species (ROS) detoxification, T-cell activation and B-cell development.
别名:
Cellular cystine uptake detection, Live cell imaging probe
登录查看公司和协议定价
所有图片(3)
About This Item
UNSPSC代码:
12352207
NACRES:
NA.47
推荐产品
方案
≥98% (H-NMR)
≥98% (HPLC)
≥98% (LC/MS)
≥98% (elemental analysis)
技术
cell based assay: suitable
检测方法
fluorometric
运输
ambient
相关类别
一般描述
通过摄入胱氨酸,可积累谷胱甘肽合成和活性氧 (ROS) 解毒所必需的半胱氨酸。胱氨酸摄入细胞质中后,在还原性的细胞内环境下,一个胱氨酸分子分离成两个半胱氨酸分子。半胱氨酸的一个关键功能是维持细胞内的谷胱甘肽 (GSH) 库。T 细胞活化和 B 细胞形成同样需要摄入胱氨酸。
BioTracker Cystine-FITC染料是一种活细胞绿色荧光成像探针,可测定单细胞水平的胱氨酸摄入情况。此探针已用于传统和成像流式细胞法测定T细胞活化。
光谱学性质
吸光度: 450nm
发射:525nm
BioTracker Cystine-FITC染料是一种活细胞绿色荧光成像探针,可测定单细胞水平的胱氨酸摄入情况。此探针已用于传统和成像流式细胞法测定T细胞活化。
光谱学性质
吸光度: 450nm
发射:525nm
应用
活细胞荧光成像
研究子类别
活细胞染料
活细胞染料
研究类别
细胞成像
细胞成像
质量
纯度: ≥ 通过HNMR、LC-MS和HPLC以及元素分析确认为98%
摩尔质量:625.65 g/mol
摩尔质量:625.65 g/mol
外形
冻干
储存及稳定性
在-20°C下储存BioTracker Cystine-FITC活细胞染料,干燥并避光
注意:打开小瓶前,短暂离心小瓶以收集小瓶底部的内容物。
注意:打开小瓶前,短暂离心小瓶以收集小瓶底部的内容物。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Peter J Siska et al.
Journal of immunological methods, 438, 51-58 (2016-09-07)
T and B lymphocytes undergo metabolic re-programming upon activation that is essential to allow bioenergetics, cell survival, and intermediates for cell proliferation and function. To support changes in the activity of signaling pathways and to provide sufficient and necessary intracellular