文件
SCR020
Sigma-Aldrich
间充质干细胞脂肪形成试剂盒
Mesenchymal Stem Cell Adipogenesis Kit typically obtains 30% mature adipocytes from the rat bone marrow derived mesenchymal stem cells.
别名:
Adipocyte Differentiation Media
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
品質等級
製造商/商標名
Chemicon®
技術
cell culture | stem cell: suitable
輸入
sample type mesenchymal stem cell(s)
一般說明
引言:
体重增加过多和肥胖症对许多工业化国家构成了重大的健康挑战。 与心血管疾病(例如糖尿病和动脉粥样硬化)相关的许多代谢异常与脂肪细胞的产生和大小增加直接相关。 因此,了解脂肪形成基础的分子机制(形成脂肪或脂肪组织的过程)至关重要。 脂肪形成前所涉及的步骤(包括终末分化)的阐明,很大程度上是由于前脂肪细胞细胞系(例如Swiss 3T3-L1小鼠模型)的发展而促进的(请参考CHEMICON′脂肪生成测定试剂盒,货号ECM950)。 但是,由于这些细胞已经受到谱系限制,并已预先确定会变成脂肪细胞,因此使用这些模型系统研究细胞分化中的某些最早事件是存在问题的。
干细胞技术,尤其是胚胎干细胞和/或间充质干细胞为组织培养研究和脂肪细胞测定所涉及的最早步骤中的生化解剖提供了有吸引力的脂肪细胞替代来源。 间充质干细胞是一种多能祖细胞,具有分化成几种间充质细胞谱系的能力,包括骨骼、软骨和脂肪。
Millipore′的间充质干细胞成脂试剂盒中包含的试剂可轻松将间充质干细胞分化为成脂谱系,并可通过成熟脂肪细胞中脂质空泡的Oil Red O染色进行评估。 这些因素包括地塞米松、IBMX,胰岛素和消炎痛。 除Oil Red O染色溶液外,试剂盒还提供了苏木精溶液来对细胞核进行复染。
使用Millipore′间充质干细胞成脂试剂盒通常可从大鼠骨髓来源的间充质干细胞中获得>30%成熟脂肪细胞。 成脂分化的效率可能会有所不同,具体取决于间充质干细胞的质量以及是否改变了实验方案。
仅限研究用途,不可用于诊断。
應用
研究类别
干细胞研究
成分
地塞米松溶液:(货号90357)一个小瓶装有100 μL 10 mM溶于乙醇中的地塞米松。存放于-20 °C。
IBMX溶液:(货号90355)一个小瓶装有250 μL 0.5 M溶于DMSO中的3-异丁基-1-甲基黄嘌呤(IBMX)。存放于-20°C。
胰岛素溶液:(货号90356)两小瓶分别装有250 μL 10 mg/mL的重组人胰岛素。存放于-20 °C。
消炎痛溶液:(货号2003626)三个小瓶分别装有1 mL 10 mM溶于甲醇中的消炎痛。存放于-20°C。
Oil Red O 溶液:(货号90358)一个小瓶装有60 mL溶于60%异丙醇的0.36%Oil Red O溶液。存放于室温下。
苏木素溶液:(货号2003732)一瓶装有50 ml苏木精。室温储存。
儲存和穩定性
注意:试剂盒组分需要两个不同的存储温度。
地塞米松溶液、IBMX溶液、胰岛素溶液和消炎痛溶液应储存在-20°C。 Oil Red O和苏木精溶液应在室温下保存。 不建议将Oil Red O溶液的储存温度为-20°C,其可能导致不溶的沉淀物形成。 如果Oil Red O溶液形成沉淀,请通过0.22或0.45微米的过滤器除去颗粒。
注意事项:
Oil Red O会对皮肤和衣服染色。 IBMX、地塞米松和消炎痛是刺激性物质,可能存在毒性。 DMSO易于通过皮肤吸收。 使用这些溶液时,请穿戴实验服和手套。
异丙醇易燃。 将含有异丙醇的溶液(Oil Red O溶液)远离明火。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Eyes, Kidney
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
閃點(°F)
48.2 °F
閃點(°C)
9 °C
访问文档库
其他客户在看
Bone marrow-derived mesenchymal stem cells modulate BV2 microglia responses to lipopolysaccharide.
Yin Yin Ooi,Rajesh Ramasamy,Zul'atfi Rahmat,Hemavathy Subramaiam,Shi Wei Tan et al.
International Immunopharmacology null
Genetically-modified pig mesenchymal stromal cells: xenoantigenicity and effect on human T-cell xenoresponses.
Mohamed Ezzelarab,Corin Ezzelarab,Tyler Wilhite,Goutham Kumar,Hidetaka Hara,David Ayares et al.
Xenotransplantation null
Fan-Wei Tseng et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2013, 234179-234179 (2013-04-17)
After injury to the CNS, microglia are rapidly activated and concentrated and trigger inflammatory reaction at the sites of injury. Bone marrow mesenchymal stem cells (BMMSC) represent attractive cell sources for treating CNS injury. Although anti-inflammatory and paracrine effects of
Differential properties of human ACL and MCL stem cells may be responsible for their differential healing capacity.
Zhang, J; Pan, T; Im, HJ; Fu, FH; Wang, JH
BMC Medicine null
Nagasuryaprasad Kotikalapudi et al.
Scientific reports, 11(1), 16983-16983 (2021-08-22)
Obesity (Ob) poses a significant risk factor for the onset of metabolic syndrome with associated complications, wherein the Mesenchymal Stem Cell (MSC) therapy shows pre-clinical success. Here, we explore the therapeutic applications of human Placental MSCs (P-MSCs) to address Ob-associated