文件
SAMP2HVNB
Millipore
Millex®过滤器,用于Samplicity® G2系统
PVDF, pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
别名:
0.45 μm PVDF针式过滤器, Durapore® PVDF针式过滤器, Millex-HV针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
材料
PVDF membrane
polypropylene housing
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
Millex®
Samplicity®
特點
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
製造商/商標名
Millex®
Samplicity®
參數
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
技術
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
直徑
33 mm
過濾面積
4.5 cm2
容積
1.7 mL
顏色
yellow
基質
Durapore®
孔徑
0.45 μm
輸入
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
起泡點
≥1.6 bar, air with water at 23 °C
接頭
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
運輸包裝
ambient
一般說明
滤器代码:HV
用于Samplicity G2系统的Millex®过滤器概述
• Samplicity G2过滤系统可以一次真空驱动过滤多达8个样品,直接过滤到HPLC小瓶中
•用于Samplicity G2系统的Millex过滤器提供适配器漏斗和Millex 33 mm过滤器
• Sampicity G2系统比手动注射器过滤的人体工程学影响低
•适用0.20 µm和0.45 µm孔径,配有Durapore PVDF、Millipore Express PLUS PES或尼龙膜
有2种包装规格:
SKU以NB结尾(------NB):250个/包
以NK(-------NK)结尾的SKU:1000件器械(每包4×250件)
应用:
HPLC;过滤含有粘性或微粒的HPLC样品
應用
直接患者护理:否
包裝
非无菌
成分
Millex过滤器和简易灌装漏斗
規格
仅供一般实验室使用
外觀
色码:黄色
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
访问文档库
其他客户在看
商品
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.