主要文件
S-014-M
Sigma-Aldrich
基于PBS的无酶细胞解离液(1X),液体,500ml
The Enzyme-Free Cell Dissociation Solution is a PBS based formulation of chelating agents & agents to stabilize their activity on cells. This solution is available in a 500ml format.
别名:
Cell Dissociation Solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352204
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
质量水平
表单
liquid
制造商/商品名称
Specialty Media
输入
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
一般描述
无酶细胞解离溶液是一种基于PBS的螯合剂和稳定其对细胞活性的试剂制剂。其起效明显快于0.5 mM EDTA。实际上,它在大多数细胞上的作用速度与胰蛋白酶一样快。最重要的是,它保留了细胞表面蛋白的结构和功能完整性,并且不具有有时与0.5 mM EDTA相关的细胞毒性作用。它可以用于分离原代细胞、组织和肿瘤,并提高平板效率。
无酶解离液应与近汇合(60-80%)的细胞一起使用。如果细胞超过80%融合,我们建议在无酶使用前24小时用胰蛋白酶消化细胞并在30-40%融合时重新铺板(这将使细胞达到60-80%融合以进行无酶解离)。
外形
产品以无菌
液体形式提供。
储存及稳定性
产品可在室温或4°C下储存。有效期为2年
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。