种属反应性
rat
制造商/商品名称
Milliplex®
assay range
accuracy: 103%
(Amylin (Active))
accuracy: 96%
(GLP-1 (Active))
accuracy: 96%
(IL-6)
accuracy: 96%
(MCP-1)
accuracy: 98%
(TNFα)
accuracy: 99%
(C-Peptide 2)
accuracy: 99%
(Insulin)
sensitivity: 1-62 pg/mL
standard curve range: 14-10,000 pg/mL
(Glucagon & TNFα)
standard curve range: 2.7-2,000 pg/mL
(GIP (Total))
standard curve range: 41-30,000 pg/mL
(Amylin (Active) & GLP-1 (Active))
standard curve range: 69-50,000 pg/mL
(C-Peptide 2, IL-6, Insulin, Leptin & MCP-1)
standard curve range: 7-5,000 pg/mL
(Ghrelin (Active), PP & PYY (Total))
技术
multiplexing: suitable
检测方法
fluorometric (Luminex xMAP)
运输
wet ice
一般描述
MILLIPLEX® 大鼠代谢面板是一种13重试剂盒,用于同时定量组织/细胞裂解物和培养上清液样品以及血清或血浆样品中的以下任何或所有分析物:Amylin(活性),C肽2,活性胃饥饿素,GIP,GLP-1,胰高血糖素,IL-6,胰岛素,瘦素,MCP-1,PP,PYY和TNFα。该试剂盒采用96孔板,包含冻干标准混合物、两个内部检测质控品,最多可测量38份样本,一式两份。
Luminex® xMAP®平台使用磁珠免疫分析格式,以实现理想的速度和灵敏度,同时定量多种分析物,从而显著提高生产力,同时节省有价值的样品量。
面板类型:代谢
特异性
与其他测试的激素无明显交叉反应。
应用
- 分析物:Amylin(活性),C肽2,胃饥饿素(活性),GIP(总计),GLP-1(活性),胰高血糖素,IL-6,胰岛素,瘦素,MCP-1(CCL2),胰多肽(PP),PYY(总计)和TNFα
- 推荐的样品类型:大鼠血清、血浆、细胞/组织培养物上清液和裂解物。
- 注:对于特定的分析物,应在采血后添加蛋白酶抑制剂:GLP-1的DPPIV(活性);胰岛淀粉样多肽蛋白酶抑制剂混合物(活性);胰高血糖素用抑肽酶;胃饥饿素的丝氨酸蛋白酶抑制剂(活性)
- 建议的样品稀释度:每孔25 μL未稀释的血清或血浆;细胞/组织培养样品可能需要在适当的对照培养基中稀释。
- 分析运行时间:在2-8℃下过夜(18-20小时)
- 研究类别:代谢
- 研究类别:代谢紊乱、肥胖、内分泌
特点和优势
法律信息
免责声明
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
补充剂危害
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
相关内容
了解在实验室、伴生和农业动物研究中使用生物标志物多重免疫检测产品的优势,探索MILLIPLEX®多重检测试剂盒在兽医学和动物健康研究方面的应用。