NHPMHMAG-45K
MILLIPLEX®非人灵长类动物代谢磁珠组套 - 代谢作用多重检测试剂盒
The analytes available for this multiplex kit are: Amylin (Active), C-Peptide, Ghrelin (Active), GIP, Glucagon Like Peptide-1, Glucagon, IL-6, Insulin, Leptin, MCP-1, PP, PYY.
About This Item
推荐产品
质量水平
种属反应性
nonhuman primates
制造商/商品名称
Milliplex®
assay range
accuracy: 102%
(Ghrelin (Active))
accuracy: 91%
(Insulin)
accuracy: 93%
(GLP-1)
accuracy: 94%
(PP)
accuracy: 98%
(MCP-1)
accuracy: 99%
(Leptin)
sensitivity: 0.6-65.1 pg/mL
standard curve range: 13.7-10,000 pg/mL
(Ghrelin (Active), GLP-1, Glucagon, IL-6, MCP-1, PP, PYY)
standard curve range: 137.2-100,000 pg/mL
(Insulin, Leptin)
standard curve range: 2.7-2,000 pg/mL
(GIP)
standard curve range: 27.4-20,000 pg/mL
(Amylin)
standard curve range: 68.6-50,000 pg/mL
(C-Peptide)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
技术
multiplexing: suitable
检测方法
fluorometric (Luminex xMAP)
运输
wet ice
一般描述
MILLIPLEX®非人灵长类动物代谢组套是一种12重试剂盒,用于同时定量血清、血浆、组织/细胞裂解物和培养上清液样品中的以下任何或所有分析物:胰岛淀粉素(活性)、C肽、促生长激素释放素(活性)、GIP(总)、GLP-1(活性)、胰高血糖素、IL-6、胰岛素、瘦素、MCP-1/CCL2、胰多肽(PP)和PYY(总计)。该试剂盒采用96孔板,包含冻干标准混合物、两个内部检测对照品,最多可测量38份样品,一式两份。
Luminex® xMAP®平台使用磁珠免疫分析格式,以实现理想的速度和灵敏度,同时定量多种分析物,从而显著提高生产力,同时节省有价值的样品量。
组套类型:代谢
特异性
对于该组中的一种分析物和任何其他分析物,抗体之间没有或可以忽略不计的交叉反应性。
应用
- 分析物:胰岛淀粉素(活性)、C肽、促生长激素释放素(活性)、GIP(总)、胰高血糖素样肽-1(GLP-1)(活性)、胰高血糖素、IL-6、胰岛素、瘦素、MCP-1(CCL2)、胰多肽(PP)、PYY(总)
- 注释:当测量特定分析物时,应在采集血样时向血样中添加蛋白酶抑制剂:GLP-1的DPPIV抑制剂;胰岛淀粉素的蛋白酶抑制剂混合物;胰高血糖素用抑肽酶;促生长激素释放素(活性)的丝氨酸蛋白酶抑制剂
- 建议的样品类型:非人灵长类动物血清、血浆、细胞/组织培养物上清液和裂解物。
- 建议的样品稀释度:每孔25 μL未稀释的血清或血浆;细胞/组织培养样品可能需要用适当的对照培养基稀释。
- 测定运行时间:在2-8°C下过夜(18-20小时)。
- 研究类别:代谢
- 研究类别:代谢性疾病、肥胖
特点和优势
包装
储存及稳定性
法律信息
免责声明
相关内容
Multiplex immunoassays, such as MILLIPLEX® multiplex metabolic assays, are critical in metabolic syndrome research because they provide a full picture of the different conditions related to it, like diabetes and obesity, as well as save time and sample volume.
了解在实验室、伴生和农业动物研究中使用生物标志物多重免疫检测产品的优势,探索MILLIPLEX®多重检测试剂盒在兽医学和动物健康研究方面的应用。