主要文件
PX1480
Supelco
氢氧化钾
pellets, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
别名:
苛性钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KOH
CAS号:
分子量:
56.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352305
EC索引号:
215-181-3
等级
ACS reagent
质量水平
蒸汽压
1 mmHg ( 719 °C)
方案
≥85.0%
表单
pellets
颜色
white to off-white
pH值(酸碱度)
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
mp
361 °C (lit.)
溶解性
1130 g/L
痕量阴离子
carbonate (K2CO3): ≤2.0%
chloride (Cl-): ≤0.01%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
痕量阳离子
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.002%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
运输
ambient
储存温度
room temp
SMILES字符串
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
Assay: 85.0% min
Calcium (Ca): 0.005% max
Chloride (Cl): 0.01% max
Color: White to off-white
Form: Pellets
Heavy Metals (by ICP-OES): 0.001% max
Iron (Fe): 0.001% max
Magnesium (Mg): 0.002% max
Nickel (Ni): 0.001% max
Nitrogen compounds (as N): 0.001% max
Phosphate (PO4): 5ppm max
Potassium carbonate (K2CO3): 2.0% max
Sodium (Na): 0.05% max
Sulfate (SO4): 0.003% max
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1