文件
PX0511
Supelco
苯酚 溶液
GR
别名:
Phenol solution, Hydroxybenzene, Carbolic Acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6O
CAS号:
分子量:
94.11
Beilstein:
6428463
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
品質等級
化驗
≥88.0% (iodometric)
形狀
liquid
雜質
≤12% Water (H2O)
非揮發性殘留物 (NVR)
≤0.05%
顏色
APHA: ≤50
轉變溫度
flash point 81 °C (Information refers to the main component.)
密度
1.07 g/cm3 at 25 °C
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI 密鑰
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
應用
GR
分析報告
Assay (iodometric): 88.0% min
Color (APHA): 50 max
Congealing point: 10.5-14.0°C
Form: Clear liquid
Nonvolatile matter: 0.05% max
Water (H2O): 12% max
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
標靶器官
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
177.8 °F - closed cup - Information refers to the main ingredient.
閃點(°C)
81 °C - closed cup - Information refers to the main ingredient.