物料
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
质量水平
描述
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
无菌性
non-sterile
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
MF-Millipore™
Millipore
参数
3 L/min-cm2 air flow rate
32 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
直径
47 mm
过滤器直径
47 mm
厚度
150 μm
重量萃取物
2%
折射率
n/D 1.51
基质
MF-Millipore™
孔径
0.3 μm pore size
77 % porosity
泡点
≥2.4 bar, air with water at 23 °C
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
MF-Millipore 滤膜由纤维素醋酸酯和纤维素硝酸酯的生物惰性混合物制成,被广泛用于分析和研究应用。
不含Triton 表面活性剂的 MF-Millipore 滤膜与标准 MF-Millipore 过滤器相比,湿润剂含量极少,并且水可萃取物含量较低。
特点 & 优势:
-用于生物学和环境监测应用的多功能滤膜
- 具有各种孔径,黑色或白色,有或没有网格的表面
- 可进行环氧乙烷、伽马射线和高压灭菌
不含Triton 表面活性剂的 MF-Millipore 滤膜与标准 MF-Millipore 过滤器相比,湿润剂含量极少,并且水可萃取物含量较低。
特点 & 优势:
-用于生物学和环境监测应用的多功能滤膜
- 具有各种孔径,黑色或白色,有或没有网格的表面
- 可进行环氧乙烷、伽马射线和高压灭菌
滤器编码:PHWP
应用
- 生物测定
- 空气监测
- 颗粒监测
- 颗粒去除
法律信息
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3