文件
PHCC4
Millipore
Scepter细胞计数器传感器
40 µm sensors designed to count particles between 3 µm & 17 µm
别名:
Automated Cell counter tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
製造商/商標名
Scepter
參數
50,000 particles/mL particle concentration (1,500,000 particles/mL)
技術
cell counting: suitable
粒徑
3-18 μm
相容性
for use with cells sized 4.0–12.0 μm
運輸包裝
ambient
一般說明
Scepter 2.0手持式自动细胞计数器为细胞和颗粒的计数提供了一种快速方便的方法,并与40和60um传感器兼容。该系统采用小型化,手持式格式的库尔特原理,可以快速进行细胞计数。以前需要10分钟的时间现在不到30秒。用户制备目标细胞培养物的稀释液,并使用Scepter细胞计数器将该稀释液的样品吸入Scepter传感器。
Scepter细胞计数器’屏幕显示:
细胞浓度
平均细胞大小
平均细胞体积
大小或体积分布直方图
该系统仅供研究使用,并且已通过常用代表性细胞类型的测试。
Scepter传感器具有微型制造的细胞感应区,可通过细胞大小和细胞体积(低至亚微米和亚皮升分辨率)进行区分。
结合精密的液体处理通道和电子设备,Scepter传感器可准确可靠地提供细胞群体统计数据
應用
研究类别
细胞培养
访问文档库
商品
How do you assess the state of your cell culture? We’ve got some best practices to share.
实验方案
The Scepter™ cell counter uses the Coulter principle of impedance-based particle detection to reliably and accurately count every cell in your sample.
Combine the ease of automated instrumentation with the accuracy of impedance-based cell counting using the Coulter principle in an affordable, handheld format.