物料
polyethersulfone membrane
质量水平
无菌性
non-sterile
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Biomax®
技术
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
直径
76 mm
过滤器直径
76 mm
过滤面积
41.8 cm2
孔径
10 kDa NMWCO
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
- Biomax® Biomax 聚醚砜(PES)的圆片型超滤膜适用于蛋白质浓缩、纯化和脱盐。
- 经过优化可用于血清、血浆或条件组织培养基的浓缩或脱盐。
- 我们提供各种孔尺寸来满足您的应用需求。
应用
10 kDa NMW 圆片式超滤膜适用于蛋白质浓缩、纯化和高度浓缩样品(如血清、血浆和条件组织培养基)的脱盐。它也适用于缓冲液交换。
特点和优势
- 提供各种孔尺寸的圆片式膜来满足您的分离要求
- 兼容Amicon®搅拌式超滤杯
法律信息
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1