Merck
P3B030A05
Millipore
带 Biomax® 膜的 Pellicon® 3 盒式滤膜包
30kDa, A Screen, 0.57 m2
别名:
Pellicon® 3 Cassette with Biomax 30 kDa Membrane, A screen, 0.57 m2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031623
物料
TPE seal
polyethersulfone
polypropylene screen
stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
质量水平
特点
holdup volume 69 mL (in feed channel)
制造商/商品名称
Pellicon®
参数
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
技术
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
高度
2.46 cm (0.97 in.)
长度
20.6 cm (8.1 in.)
宽度
17.8 cm (7 in.)
膜面积
0.57 m2
重量萃取物
≤1500 mg/m2
基质
Biomax® (Membrane)
孔径
30 kDa NMWCO
pH值(酸碱度)
1-14
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Pellicon® 3 过滤装置是先进的高性能膜包,特别适合当今’较高滴度的治疗性抗体以及需要更高操作压力、温度和腐蚀性清洗操作的要求更苛刻的过滤过程。
Pellicon® 3 膜包和Biomax®膜一起特别适合过滤单克隆抗体以及含球蛋白、激素、疫苗和生长因子的溶液。
该P3B030A05 Pellicon® 3 超滤设备孔尺寸为30 kDa NMWCO,配备Biomax® 30 膜,设备尺寸为 2.46 cm (H) x 17.8 cm (W) x 20.6 cm (L)。
特点和优势
  • 坚固耐用&可靠– 特别适合当今要求更苛刻的过滤过程
  • 高性能 – 产生良好的分离度、产量和耐背压性
  • 最优产品回收率– 借助经过实践检验的膜技术
  • 物无空孔技术 – 领先的膜解决任何分离难题
  • 无缺陷、良好的附着 –Ultracel®采用在多微孔基质上浇筑的复合材料膜
  • 自动化生产– 提供无与伦比的性能、一致性和稳定性
  • 容易安装&维护 – 安装和维护简单
其他说明
这些产品是在遵守良好生产规范的工厂中生产的。
分析说明
重力提取物:在受控室温下在水中放置24小时后
法律信息
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Met. Corr. 1
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1