材料
TPE seal
polyethersulfone
polypropylene screen
stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
品質等級
特點
holdup volume 134 mL (in feed channel)
製造商/商標名
Pellicon®
參數
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
技術
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
高度
3.8 cm (1.51 in.)
長度
20.6 cm (8.1 in.)
寬度
17.8 cm (7 in.)
膜標稱面積
1.14 m2
重量法萃取物
≤1500 mg/m2
基質
Biomax® (Membrane)
孔徑
10 kDa NMWCO
pH值
1-14
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Pellicon® 3超滤装置是技术领先、高性能的盒式膜包,非常适合现今’的高浓度的治疗用抗体,能耐受较高的操作压力、温度并可满足苛刻清洗要求。
Pellicon® 3(装Biomax®膜)盒式膜包非常适合过滤单克隆抗体和含有白蛋白、激素、疫苗和生长因子的溶液。
该P3B030A01 Pellicon® 3超滤膜包的孔径为10kDa NMWCO,Biomax® 10膜,尺寸为3.8 cm(1.51 in.)(高)x 17.8 cm(宽)x 20.6cm(长)。
Pellicon® 3(装Biomax®膜)盒式膜包非常适合过滤单克隆抗体和含有白蛋白、激素、疫苗和生长因子的溶液。
该P3B030A01 Pellicon® 3超滤膜包的孔径为10kDa NMWCO,Biomax® 10膜,尺寸为3.8 cm(1.51 in.)(高)x 17.8 cm(宽)x 20.6cm(长)。
特點和優勢
- 坚固&可靠–非常适合当今要求更高的过滤工艺
- 高性能–具有优异的分辨率、产量和抗背压性能
- 最佳的产品回收率–得益于成熟的膜技术
- 无空隙技术–尖端的膜几乎解决了任何分离难题
- 无缺陷,优异的附着力–Ultracel®使用铸造在微孔基底上的复合膜
- 自动化制造–提供无与伦比的性能、一致性和可靠性
- 易于安装 & 维护-安装和维护简单
其他說明
这些产品是在遵守良好生产规范的工厂中生产的。
分析報告
可提取物质量:在受控室温下在水中放置24小时后称量
法律資訊
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1