物料
TPE seal
polyethersulfone membrane (void free)
polypropylene
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
质量水平
特点
holdup volume 1.8 mL (in feed channel)
制造商/商品名称
Pellicon®
参数
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 30 °C
5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
技术
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
高度
0.8 cm (0.33 in.)
长度
20.6 cm (8.1 in.)
宽度
5.6 cm (2.2 in.)
过滤面积
88 cm2
膜面积
88 cm2
重量萃取物
≤1500 mg/m2
基质
Biomax® (Membrane)
孔径
10 kDa NMWCO
pH值(酸碱度)
1-14
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
带Biomax®滤膜的Pellicon® 3-试剂盒非常适合过滤单克隆抗体和含有白蛋白的溶液,激素、疫苗和生长因子。这款P3B010A00 Pellicon® 3超滤装置的孔径为10kDa NMWCO,过滤面积为88 cm2,Biomax® 10张膜,尺寸为0.8 cm(高)x 5.6 cm(宽)x 20.6 cm(长)。
特点和优势
- 坚固&可靠–非常适合当今要求更高的过滤工艺
- 高性能–具有优异的分辨率、产量和抗背压性能
- 最佳的产品回收率–得益于成熟的膜技术
- 无空隙技术–尖端的膜几乎解决了任何分离难题
- 无缺陷,优异的附着力–Ultracel®使用铸造在微孔基底上的复合膜
- 自动化制造–提供无与伦比的性能、一致性和可靠性
- 易于安装 & 维护-安装和维护简单
其他说明
分析说明
法律信息
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1