主要文件
P2C300C01
Millipore
Pellico®n 2 迷你超滤模块
filtration area 0.1 m2, NMWCO 300 kDa
别名:
Pellicon® 2 Mini Ultrafiltration Module PLCMK C 0.1 m2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
物料
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene screen
polyurethane adhesive
质量水平
制造商/商品名称
Pellicon®
参数
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
技术
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
高度
1.5 cm (0.6 in.)
长度
21 cm (8.3 in.)
宽度
5.6 cm (2.2 in.)
过滤面积
0.1 m2
滤膜标称面积
0.1 m2
重量萃取物
≤1500 mg/m2
基质
Ultracel®
孔径
300 kDa NMWCO
pH值(酸碱度)
2-13
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Pellicon® 2超滤膜包(PLCMK膜,Mini型)树立了盒式切向流过滤装置的标准。P2C300C01专门设计用于工艺放大和应用开发。
密理博(Millipore)的PLCMK聚醚砜膜无空隙结构,可以防止溶质穿过传统超滤膜薄皮层下方的空隙(微缺陷)漏出。这种无空隙的滤膜渗透性更高,因而通量更大,不损失截留率或更加优异。无空隙膜的优势是处理更快、收率更高,而占用体积更小。
Pellicon® 2超滤膜包(Mini型)过滤面积0.1 m2,孔径300 kDa NMWCO(截留分子量)。
应用
浓缩、脱盐或缓冲液置换:
  • 蛋白溶液
  • 多糖溶液
  • 病毒悬液
收获、清洗或澄清:
  • 细胞培养物和裂解物
  • 胶体悬液
  • 病毒培养物
特点和优势
  • C型筛网(粗筛)
  • 先进的无空隙膜可应对任意分离挑战
  • 短流路结构的通量更大、分离度更高
  • 提供流道配置选择,便于进行工艺优化
  • 可预估性、快速、可放大工艺
  • 确实的线性放大能力,从实验室规模到数千升的工业规模
  • 分离度更高、收率更好、优异的抗反压能力
  • Ultracel膜是以微孔基底为支撑的复合型膜,构成性能优越的无缺陷膜
其他说明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
预过滤要求:100 µm
分析说明
重量提取物:水冲洗后
法律信息
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
访问文档库
商品
How are ultrafiltration and diafiltration used in plasmid DNA manufacturing and how should you optimize this process? Learn more in our technical article and download our free eBook.
Free eBook outlines plasmid DNA manufacturing process and downstream purification challenges for various applications.