主要文件
NY6002500
Millipore
尼龙膜过滤器,孔径60.0 μm
greener alternative
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
别名:
尼龙网滤膜
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物料
Nylon membrane
plain filter
white filter
无菌性
non-sterile
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
参数
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
直径
25 mm
过滤器直径
25 mm
厚度
50 μm
孔径
41 % porosity
60.0 μm pore size
环保替代产品分类
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
尼龙滤膜与多种溶液相容。有两种滤膜可供选用:1)孔径范围为0.20到1.2 µm 的尼龙滤膜,以及 2)网目范围为5到180 µm 的编织网滤膜。
我们的5 µm尼龙编织网滤膜(NY054700)常用于汽车工业的清洁度分析。
特点 & 优势:
•孔径范围广
•耐腐蚀性溶剂
应用:
微粒去除和澄清;溶剂过滤;微粒分析;颜料监测;汽车工业清洁度分析
滤器类型:滤网
滤器编码:NY60
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
应用
  • 藻类和细胞收集
  • 颗粒分析
  • 大颗粒过滤
  • 秀丽隐杆线虫和斑马鱼的毒理学和药物筛查
  • 颗粒成像系统的背景过滤器
  • 溶剂预过滤
植物监测
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1