主要文件
NA12/25
Millipore
用于NOVASEPTIC®阀的膜
PTFE
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
31411800
物料
PTFE
PTFE device (polytetrafluoroethylene)
valve (Diaphragm, PTFE)
质量水平
特点
hydrophobic (Surface)
参数
-40-170 °C temp. range (Continous use)
-40-250 °C temp. range (Short term use)
重量
0.01 kg (0.022 lb)
应用
所应用的阀体和隔膜可能具有不同的设计温度和/或压力限值。组装产品中的最弱部件决定着最高设计温度和压力限值。
包装
隔膜包装在封闭盒子内。
其他说明
所有隔膜采用符合FDA法规§177.2600的材料制造,随附声明。隔膜符合USP塑料生物测试,VI类。
法律信息
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany