文件
MXPESP18N
Millipore
MicropreSure® 卫生级取样阀
316L stainless steel, 1/8in. NPT valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
别名:
不锈钢取样阀
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
材料
316L stainless steel
製造商/商標名
MicropreSURE®
閥尺寸
1/8 in.
輸入
sample type beverage(s)
sample type dairy
sample type bottled water
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type wine
sample type soft drink
sample type pharmaceutical(s)
sample type cider
sample type beer
應用
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
運輸包裝
ambient
一般說明
MicropreSure® 卫生级取样阀是 MicropreSure® 取样器的配件。MicropreSure® 取样器是一种可简化过程中微生物检测的在线过滤取样器。它是一种简单的保护性设计,可以在采集点对样品进行无菌处理,从而减少污染风险。这种卫生级取样阀是安装在取样口出口的连接处。
應用
MicropreSure® 卫生级取样阀用于水性液体(如啤酒、牛奶、瓶装水、药物产品分析、软饮料、苹果汁、运动饮料和葡萄酒)的在线取样和过滤,用于生物负荷测试。
法律資訊
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
实验方案
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing