主要文件
MX0SP20CL3
Millipore
Millistak+® HC Pro Depth Filter in Micro 20 format
greener alternative
X0SP, filtration area 20 cm², Process Development Scale
别名:
20 cm2 表面积, Millistak+ HC Pro Pod深层过滤器, Millistak+ X0SP Micro 20深层过滤器, 母鲁尔接头连接
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
产品名称
Millistak+® HC Pro Depth Filter in Micro 20 format, X0SP, silica filter aid (with Polyacrylic fiber), filtration area 20 cm2, hydrophilic
物料
glass filled polypropylene housing
silica filter aid (with Polyacrylic fiber)
质量水平
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millistak+®
环保替代产品特性
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
直径
2.5 in. (6.4 cm)
过滤面积
20 cm2
杂质
<0.25 EU/mL (LAL test, clot test technique (on filter media only))
输入
sample type liquid
配件
Luer fitting
过滤器级别
X0SP
环保替代产品分类
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
我们竭诚为您带来属于我们绿色替代产品四大类别之一的绿色替代产品。本品属于可持续性设计(DfS)方法开发产品。点击此处查看DfS计分卡。
设备配置: Micro 20
应用
二级澄清(用于直接收获液和离心后料液),下游过滤
特点和优势
Millistak+® HC Pro Micro 20微型过滤器优势:
  • 在介质筛选试验中,可扩展性更加优异
  • 更小的过滤面积降低了料液体积要求(约降低15%)
  • 透明外壳方便观察液体流动
  • 20 cm2过滤面积,流速计算更简单
Millistak+®HC Pro介质优势:
  • 合成材料
  • 更低的TOC析出量,可以减少50%的用前冲洗量
  • 不含干扰细菌内毒素检测(LAL)结果的β葡聚糖
  • 具有批次间一致性,实现成功开发和稳定可靠的澄清工艺
  • 与市面上同等截留能力的普通硅藻土产品相比,过滤能力高达2倍
  • HCP杂质清除效果更佳
Millistak+® Pod过滤器优势:
  • 残留体积小,从而获得较高的产品收率
  • 灵活的模块化形式,可放大到20,000 L
  • 专利所有的即用型设计,无需套筒、CIP或清洗验证
  • 封闭独立的POD滤器可保护操作者免遭生物污染
  • 牢固构造,容易使用和安装
  • 占用更小,便于在狭窄空间使用
包装
3个
其他说明
2次123 °C×60 分钟高压灭菌后仍保持完整性。
法律信息
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
MILLISTAK+®是默克(Merck KGaA, Darmstadt, Germany)的注册商标。
访问文档库
相关内容
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.