主要文件
MSVMHTS09
Millipore
更换管道,10 ft(3 m)
Replacement Tubing, 10 ft (3 m) for Multiscreen HTS Vacuum Manifold.
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
质量水平
产品线
MultiScreen®
制造商/商品名称
MultiScreen®
运输
ambient
一般描述
MultiScreen真空歧管专为所有使用MultiScreenHTS和MultiScreen过滤板的真空过滤应用而设计。歧管组件耐受溶剂,适用于自动或手动方案。
新的MultiScreenHTS真空歧管,搭配DirectStack技术
新的MultiScreenHTS真空歧管为MultiScreenHTS 96孔和384孔过滤板以及Solvinert系列过滤板提供了增强的性能。它可以轻松配置用于废物流和分析物收集。对于需要收集滤液进行进一步分析的应用,MultiScreenHTS真空歧管和过滤板的可靠性远高于现有系统。当与MultiScreenHTS过滤板和ANSI/SBS标准接收板一起使用时,独特的平板结合歧管设计,消除了流控器和接收孔之间的间隙,并为需要收集滤液的分析提供了板对板处理选项。直接堆叠也使真空启动毫不费力。无需人工干预即可完成完整的过滤分析周期。
MultiScreenHTS真空歧管特点:
- DirectStack技术,可实现无串扰滤液收集
- 适合深孔或标准接收板的配置
- ANSI/SBS兼容尺寸,提供轻松的机器人甲板集成
另外提供:适合经典滤板的MultiScreen真空歧管。
化学兼容性
- 兼容性列表,您可以在MultiScreen板的一般指南中找到,涵盖与MultiScreenHTS和MultiScreen真空歧管以及MultiScreen Solvinert过滤板兼容的化学品。
应用
-多孔滤板真空过滤,自动化液体处理
法律信息
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany