文件
MSDVN65
Millipore
Multiscreen® 96孔板,亲水性PVDF膜
pore size 0.65 μm, non-sterile
别名:
96-Well Hydrophilic Plate, Hydrophilic 96-Well Plate, PVDF 96-Well Plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
材料
PVDF membrane (hydrophilic)
flat bottom wells
polystyrene
品質等級
描述
Receptor binding assays on whole cells and cell fragments, protein kinase/phosphatase precipitation assays, bead/resin based assays
無菌
non-sterile
產品線
MultiScreen®
特點
hydrophilic
lid
製造商/商標名
MultiScreen®
參數
50-250 μL sample volume (per well)
技術
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase precipitation)
bead-based assay: suitable
ligand binding assay: suitable
receptor binding assay: suitable
solubility assay: suitable
過濾面積
0.28 cm2
板尺寸
96 wells
孔最大容積
300 μL
有效容積
50-250 μL
基質
Durapore®
孔徑
0.65 μm pore size
結合類型
low binding surface
運輸包裝
ambient
一般說明
无论您’的应用是什么,密理博都为满足您的具体应用需求开发出适用的过滤板。MultiScreen过滤板长期以来一直都是促进药物研发和生命科学研究的可靠工具。
HTS 过滤板(以 MS 开头的货号)
- MultiScreenHTS过滤板专为自动工作站的大呑吐量应用而开发。坚固的侧壁更易于使用,充裕的表面提供了贴条形码标签的地方。每个板孔都单独密封,防止培养基互扰,而且下排水是可以取下的,从那里可以接触到滤膜。过滤板有96孔和384孔平台,具有广泛的膜和塑料选择。
- Millipore’s的新型MultiScreen HTS+大流量过滤板设计减轻了非特异性结合,减小了背景噪音和信号强度的差异,尤其是对生化筛选测定。
传统过滤板(以 MA 开头的板货号)
- 传统的多孔设计对要求将滤膜浸入测定皿的许多应用特别有价值。易于拆卸的下排水管和独特的板设计是Elispot、PAMPA、细胞筛选(迁移、侵袭或趋化性)或topcount检测用户等分析的理想选择。
配件 – MultiScreenHTS真空多联装置
- MultiScreenHTS真空多联装置专门设计用于与MultiScreenHTS过滤板配合使用。这一组合提供了优化的过滤特征以及无缝自动化整合。
Millicell测定板
- 除了传统的测定板,过滤板还有配装细胞培养皿的型号,用于培养和测定悬浮的和粘附的细胞系。在滤板上生长的细胞比在传统塑料基质上生长的细胞分化更好,从而产生更多的体内样结果。该滤板/托盘组合可用于多种细胞测定,包括转运、毒性和筛选测定。
过滤器代码:DV
應用
全细胞和细胞碎片的受体结合试验、蛋白激酶/磷酸酶沉淀试验、基于微珠/树脂的试验
研究类别
蛋白质
测定
基于珠/树脂的测定
一般过滤
放射性核苷酸
外觀
色码:透明
其他說明
自动化兼容:是
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13
访问文档库
实验方案
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.