product name
mPAGE® 8-16% Bis-Tris预制凝胶, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 12 well
儲存期限
18 mo.
包裝
pkg of 10 gels
長度 × 寬度 × 孔
10 cm × 8 cm × 12 well
膜包寬度 × 長度
10 cm × 8 cm
凝膠厚度
1 mm
孔最大容積
60 μL
well wells
12 wells
相容性
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
- 除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
應用
- 高达60 μl/孔的样品容纳量
- 一般运行时间26 min(MES, 180V)或31 min(MOPS, 200V)
- 使用Bio-Rad Mini-PROTEAN系统时要反转密封圈。
- 用于XCell SureLock和其他兼容的电泳槽时,需搭配adapter plate/接板(货号MPTA)。
蛋白质印迹
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
商品
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
实验方案
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
相关内容
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.