特點
includes two 4-20% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MOPS SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
應用
mPAGE 4-12% bis-tris凝胶,用于高分辨率蛋白分离
蛋白质印迹分析
- 每孔上样量60 μl
- 典型跑胶时间为26 min (MES, 180V)或36 min (MOPS, 200V)
- 用于Bio-Rad Mini-PROTEAN电泳槽时要反转密封条
- 用于XCell SureLock和其他兼容的电泳槽时,需搭配接板使用(货号MPTA)
蛋白质印迹分析
法律資訊
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
商品
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
实验方案
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
相关内容
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.