文件
MP0DSYS2A
Millipore
工艺规模支架
for use with Pod Filters, 316L stainless steel
别名:
生产规模夹具,2层
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
品質等級
材料
316L stainless steel
silicone seal
描述
2-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 22 m2; Gemü® valves
接頭
1.5 in. gauge port sanitary flange
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
相容性
for use with Pod Filters
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
2层夹具;用于5.5 m2至22 m2的Pod过滤器;Gemü®阀门
法律資訊
GEM is a registered trademark of Welch Vacuum Technology