材料
acrylic
品質等級
無菌
sterile
產品線
MultiScreen®
製造商/商標名
MultiScreen®
技術
ELISPOT: suitable
activity assay: suitable (protein interaction)
板尺寸
96 wells
運輸包裝
ambient
一般說明
无论您’的应用是什么,密理博都为满足您的具体应用需求开发出适用的过滤板。MultiScreen过滤板长期以来一直都是促进药物研发和生命科学研究的可靠工具。
HTS 过滤板(以 MS 开头的货号)
- MultiScreenHTS过滤板专为自动工作站的大呑吐量应用而开发。坚固的侧壁更易于使用,充裕的表面提供了贴条形码标签的地方。每个板孔都单独密封,防止培养基互扰,而且下排水是可以取下的,从那里可以接触到滤膜。过滤板有96孔和384孔平台,具有广泛的膜和塑料选择。
-Millipore’s新型MultiScreen HTS+Hi flow过滤板设计减少了非特异性结合,并降低了专门用于生化筛选分析的背景和信号强度的变异性。
经典过滤板(板货号以MA开头)
-最初的多孔设计对于需要将过滤器浸入测定托盘中的许多应用都是有价值的。易于移动的下排水管和独特的板设计是Elispot,PAMPA,细胞筛选(迁移,侵袭或趋化性)等测定方法或topcount检测用户的理想选择。
附件–MultiScreenHTS真空歧管
-MultiScreenHTS真空歧管专门设计用于与MultiScreenHTS过滤板配合使用。该组合产生最佳过滤特性和无缝自动化集成。
Millicell分析板
-除了传统的分析板形式外,滤板还配有细胞培养托盘,用于生长和分析悬浮细胞系和贴壁细胞系。在滤板上生长的细胞比在传统塑料基质上生长的细胞分化更好,从而产生更多的体内样结果。该滤板/托盘组合可用于多种细胞测定,包括转运、毒性和筛选测定。
HTS 过滤板(以 MS 开头的货号)
- MultiScreenHTS过滤板专为自动工作站的大呑吐量应用而开发。坚固的侧壁更易于使用,充裕的表面提供了贴条形码标签的地方。每个板孔都单独密封,防止培养基互扰,而且下排水是可以取下的,从那里可以接触到滤膜。过滤板有96孔和384孔平台,具有广泛的膜和塑料选择。
-Millipore’s新型MultiScreen HTS+Hi flow过滤板设计减少了非特异性结合,并降低了专门用于生化筛选分析的背景和信号强度的变异性。
经典过滤板(板货号以MA开头)
-最初的多孔设计对于需要将过滤器浸入测定托盘中的许多应用都是有价值的。易于移动的下排水管和独特的板设计是Elispot,PAMPA,细胞筛选(迁移,侵袭或趋化性)等测定方法或topcount检测用户的理想选择。
附件–MultiScreenHTS真空歧管
-MultiScreenHTS真空歧管专门设计用于与MultiScreenHTS过滤板配合使用。该组合产生最佳过滤特性和无缝自动化集成。
Millicell分析板
-除了传统的分析板形式外,滤板还配有细胞培养托盘,用于生长和分析悬浮细胞系和贴壁细胞系。在滤板上生长的细胞比在传统塑料基质上生长的细胞分化更好,从而产生更多的体内样结果。该滤板/托盘组合可用于多种细胞测定,包括转运、毒性和筛选测定。
應用
研究类别
核酸
蛋白质
含量测定
核酸
蛋白质
含量测定
法律資訊
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
商品
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
实验方案
The ELISpot (Enzyme Linked Immuno-Spot) assay provides an effective method of measuring the antibody or cytokine production of immune cells on the single cell level.