Merck
MIX0050LB05
Millipore
Mobius® 50 L搅拌袋组件,铜牌
Bronze Mobius® 50L mixer bag
别名:
Mobius® 50L 搅拌袋组件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103801
eCl@ss:
32010600
品質等級
產品線
Mobius®
法律資訊
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany