主要文件
MISEPTC0N
Millipore
MilliSentials分液移液管控制器
别名:
分液移液管控制器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121519
NACRES:
NB.01
长度 × 宽度 × 高度
7.2 in. × 7.0 in. × 2.2 in.
体积
0.5 - 5 mL
重量
385 g
电池电量
rechargeable (Battery Charge time: ∼2 hours)
相容性
for use with Glass and Plastic Serological Pipets with Volume 1 to 100 mL
一般描述
MilliSentials分液移液管控制器集重复移液器的自动分液功能与标准移液管控制器的基础功能于一体。分液功能可设置0.5-5.0 mL分液,只需轻触按钮,即可进行自动的精确分液。灵敏触控的吸取和配液按钮可发挥标准移液管控制器功能,适配各大主流品牌的1-100mL的血清移液管。MilliSentials分液移液管控制器集重复移液和标准移液功能于一体。
配件包括:
  • 壁架
  • 0.22 μm可替换过滤嘴
  • 电源线
应用
  • 细胞培养
  • 分液
  • 平皿、管子、冻存管装液
特点和优势
  • 只需轻触按钮,内置分液功能即可自动进行0.5-5.0 mL精确分液
  • 灵敏触控的吸取和配液按钮可进行精密控制
  • 人体工程学设计解放双手
访问文档库
商品
Analysis of the speed, accuracy, and precision of various aliquoting pipette controllers.
相关内容
专用于研究实验室样品操作、标记、移液、分液和均质的符合人体工学的简易实验室基础设备。
Streamlined, ergonomic, essential lab equipment solutions for handling, labeling, pipetting, aliquoting, and homogenizing samples in research laboratories.
MilliSentials™ Lab Labeling System offers concise, temperature-resistant labels, simplifying laboratory labeling.
Streamline sample, reagent, and chemical identification using the MilliSentials™ Lab Labeling System - impervious, adaptable labels tailored for research labs.
查看所有结果