文件
MCHL40S03
Millipore
Millidisk 滤芯 40件 0.45 µm 亲水性
Millidisk® 40, filtration area 2000 cm2, hydrophilic
别名:
Durapore® 0.45 µm,Millidisk®小柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
材料
PVDF
polysulfone
polysulfone support
silicone seal
品質等級
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
產品線
Millidisk® 40
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millidisk®
參數
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
0.7 bar max. inlet pressure (10 psi) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C (Forward)
75 L/min flow rate at 2.7 bar (ΔP)
技術
bioburden reduction: suitable
過濾面積
2000 cm2
雜質
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量法萃取物
≤10 mg/device
基質
Durapore®
孔徑
0.45 μm
輸入
sample type liquid
起泡點
≥1790 mbar (26 psig), air with water at 23 °C
柱代碼
not applicable
一般說明
堆叠设计:40堆
设备配置:纯化柱
包裝
双层易开袋
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见《Durapore® 滤膜过滤器润湿说明》用户手册
  • 存储声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
準備報告
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Durapore®膜制造。
灭菌方法
5次在线灭菌(60 min @ 135 °C);5次高压蒸汽灭菌(60 min @ 126 °C)
分析報告
可提取物质量:使用无菌装置,在受控室温下在水中萃取24小时后称量
用水冲洗 ≥200 mL 后,将满足 USP 可氧化物质测试要求
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIDISK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany