Merck
MCE5013FS1
Millipore
Millistak+® Pod 深层过滤器
CE50, cellulose, filtration area 1.4 m2, hydrophilic
别名:
Millistak+ Pod Depth Filter, CE50 media series, 1.4 m 2 surface area, 1/pk
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
材料
cellulose
glass filled polypropylene
品質等級
描述
For clarification of serum, plasma, vaccines, cell culture or other fluids.
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millistak+®
參數
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psid) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psid) at 25 °C
高度
32 cm (12.5 in.)
長度
62 cm (24.2 in.)
過濾面積
1.4 m2
雜質
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
輸入
sample type liquid
傅導性
1.52-1.94 μS/cm at 25 °C (product water)
過濾器等級
CE50
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Millistak+®深度过滤介质以可扩展、一次性格式提供,凭借独特的模块化设计提供了更大的灵活性。Millistak+® MCE5013FS1为POD形式,大小为32 cm (H) x 62 cm (L),过滤面积1.4 m2
CE50介质系列由梯度密度层组成,优越的性能适合用于初级(粗料液)澄清。Millistak+® Pod过滤器有三种不同的介质等级系列,以满足您的特定需求:DE、CE和HC。
Millistak+® Pod 系统是各种初级和二级澄清应用的理想选择,包括细胞培养、酵母和大肠杆菌裂解物离心后、大肠杆菌折叠、培养基、疫苗、血浆蛋白和血清。
易于使用
凭借紧凑的模块化设计,我们的Millistak+®新Pod系统可以提高生产力并缩短周期时间。
Pod系统的安装和设置简单而直观。一次性适配器和一次性歧管的独特设计可在流程中轻松地将Pod过滤器连接到其余的单元操作。该系统的独立式和一次性特性可保护操作人员免受生物危害,并省却了维护和清洁验证的要求。
應用
用于血清、血浆、疫苗、细胞培养物等液体的澄清。
特點和優勢
  • 低滞留体积实现更高的产品产量
  • 单层和多层产品形式的各种培养基
  • 灵活的模块化形式带来可扩展性, 可从5 升放大至12,000升或更多
  • 一次性专利设计无需外壳、CIP或清洗验证
  • 独立式 Pod 过滤器保护操作员免于接触生物危害
  • 坚固的构造易于使用和设置
  • 更小的尺寸可用于狭小的空间
規格
过滤器级别:CE50
高压蒸汽灭菌(123 °C×30分钟,1次)和100 L/m2 (10 L/ft2)纯水冲洗介质表面后,10L纯水浸泡24小时后检测:
钠:≤9.91 mg/ft2
钙:≤1.46 mg/ft2
镁:≤0.662 mg/ft2
汞:≤0.0004 mg/ft2
铬:0.0003 mg/ft2
铝:≤0.059 mg/ft2
钾:≤0.042 mg/ft2
铅:≤0.0004 mg/ft2
砷:≤0.002 mg/ft2
钴:0.0002 mg/ft2
铁:≤0.042 mg/ft2
锰:≤0.001 mg/ft2
钛:<0.001 mg/ft2
锌:≤0.003 mg/ft2
镍:≤0.0004 mg/ft2
铜:≤0.0004 mg/ft2
準備報告
灭菌
123 °C×60分钟高压锅蒸汽灭菌,1次。
分析報告
产品的水电导率(25°C):123 °C×60分钟高压锅蒸汽灭菌1次,并用50 L/m2(5 L/ft2)介质表面积的纯水冲洗后检测
法律資訊
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13