無性繁殖
RM102, monoclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
all
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
phosphorylation (pThr)
一般說明
蛋白质磷酸化和去磷酸化是真核细胞中蛋白质功能修饰的基本机制。磷酸化是正常组织中罕见的翻译后事件,但是,在通过磷酸酪氨酸,磷酸丝氨酸或磷酸苏氨酸(p-tyr/p-ser/p-thr)介导的各种激活过程后,磷酸化细胞蛋白的丰度增加了几倍。许多信号转导途径,例如EGF、PDGF和胰岛素受体系统,都包含tyr/ser/thr激酶,该激酶在配体与其受体结合后会磷酸化特定的tyr/ser/thr残基。T细胞抗原受体复合物或某些造血生长因子的受体可能刺激这些磷酸化相关的激酶,并且由病毒癌基因转化的细胞含有升高水平的磷酸化tyr/ser/thr。
免疫原
对应于所有磷酸苏氨酸的重组蛋白和肽的混合物。
應用
免疫细胞化学分析: 该抗体的一个代表性批次以1:500稀释度在花萼海绵诱癌素A/冈田酸处理的A431细胞上检测到磷酸苏氨酸修饰
免疫组织化学分析: 该抗体的一个代表性批次以1:500稀释度在人结肠癌组织中检测到磷酸苏氨酸修饰
免疫沉淀分析: 该抗体的一个代表性批次以1:500稀释度免疫沉淀来自花萼海绵诱癌素A/冈田酸处理的A431细胞裂解物的磷酸苏氨酸修饰蛋白
免疫组织化学分析: 该抗体的一个代表性批次以1:500稀释度在人结肠癌组织中检测到磷酸苏氨酸修饰
免疫沉淀分析: 该抗体的一个代表性批次以1:500稀释度免疫沉淀来自花萼海绵诱癌素A/冈田酸处理的A431细胞裂解物的磷酸苏氨酸修饰蛋白
抗磷酸苏氨酸,克隆RM102是抗磷酸苏氨酸的抗体,用于WB、ICC、IH、IP。
品質
通过蛋白质印迹法对花萼海绵诱癌素A/冈田酸处理的HeLa细胞裂解物进行评价
蛋白质印迹分析: 该抗体以1:2000稀释度检测到花萼海绵诱癌素A/冈田酸处理的HeLa细胞裂解物上的磷酸苏氨酸修饰
蛋白质印迹分析: 该抗体以1:2000稀释度检测到花萼海绵诱癌素A/冈田酸处理的HeLa细胞裂解物上的磷酸苏氨酸修饰
標靶描述
观测分子量N/A kDa
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Genes to cells : devoted to molecular & cellular mechanisms, 24(6), 422-435 (2019-04-20)
Dictyostelium STATa is a homologue of metazoan signal transducers and activators of transcription (STATs) and is important for morphogenesis. STATa is activated by phosphorylation on Tyr702 when cells are exposed to extracellular cAMP. Although two tyrosine kinase-like (TKL) proteins, Pyk2