Merck
P5747
Sigma-Aldrich
单克隆抗-磷酸丝氨酸 小鼠抗
clone PSR-45, purified from hybridoma cell culture, buffered aqueous solution
别名:
单克隆抗磷酸丝氨酸, 磷酸化丝氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified from hybridoma cell culture
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
PSR-45, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
包装
antibody small pack of 25 μL
浓度
~2 mg/mL
技术
dot blot: suitable
indirect ELISA: 0.3-0.6 μg/mL using phosphoserine conjugated to BSA
microarray: suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using total rat brain extract.
同位素/亚型
IgG1
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特异性
通过 ELISA 和斑点印迹,该抗体以游离氨基酸形式或与载体(如 BSA 或 KLH)的缀合,与磷酸化丝氨酸特异性反应。与非磷酸化丝氨酸、磷酸苏氨酸、磷酸酪氨酸、AMP 或 ATP 无交叉反应。该抗体已用在免疫印迹中定位一些含磷酸丝氨酸蛋白质。由于识别位点的空间位阻,该抗体可能无法识别已知含有磷酸化丝氨酸的某些蛋白质。
免疫原
磷酸丝氨酸与钉形贝血蓝蛋白(KLH)结合。
应用
成功使用该抗体的应用以及相关的同行评审论文如下所示。
蛋白质免疫印迹分析(1篇论文)
该抗体可用于免疫印迹和斑点印迹检测部分含磷酸丝氨酸蛋白。
生化/生理作用
蛋白质磷酸化和脱磷酸化是改变真核细胞中蛋白质功能的基本信号传导机制。在正常组织中,磷酸化是一种罕见的遗传翻译后活动,但是磷酸化细胞蛋白质的丰度在多个激活过程后增加了数倍。被磷酸化的主要氨基酸是酪氨酸、丝氨酸或苏氨酸(pTyr/pSer/pThr),且每种氨基酸都有对其磷酸化的特异性激酶和对其脱磷酸化的特异性磷酸酶。针对于磷酸化残基的单克隆和多克隆抗体已经生成,并可用于分析和制备工具进行磷酸化细胞蛋白的鉴定、定量和免疫亲和分离。
外形
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
相关产品
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Mechanisms of specificity in protein phosphorylation
Ubersax JA and Ferrell Jr JE
Nature Reviews in Molecular and Cell Biology, 8(7), 530-530 (2007)
Matteo Fornai et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 356(2), 434-444 (2015-11-20)
Parkinson's disease is frequently associated with gastrointestinal symptoms, mostly represented by constipation and defecatory dysfunctions. This study examined the impact of central dopaminergic denervation, induced by injection of 6-hydroxydopamine (6-OHDA) into the medial forebrain bundle, on distal colonic excitatory cholinergic
An integrated assessment of histopathological changes of the enteric neuromuscular compartment in experimental colitis
Ippolito C, et al.
Journal of Cellular and Molecular Medicine, 19(2), 485-500 (2015)
Ling Lai et al.
Journal of pineal research, 45(4), 476-488 (2008-08-19)
Melatonin, via its MT1 receptor, but not the MT2 receptor, can modulate the transcriptional activity of various nuclear receptors - estrogen receptor alpha (ERalpha) and retinoic acid receptor alpha (RARalpha), but not ERbeta- in MCF-7, T47D, and ZR-75-1 human breast
Changes in expression of VE-cadherin and MMPs in endothelial cells: Implications for angiogenesis
Kiran MS, et al.
Vascular Cell, 3(1), 6-6 (2011)